Wood moisture meter, mini LIGNO classic
Fournisseur: Industrial Physics
SIMELI0006EA 168 EUR InStock
SIMELI0006
Wood moisture meter, mini LIGNO classic
Analyseurs Analyseurs d'humidité
The mini LIGNO classic is a wood moisture meter that offers the choice between four different base-wood groups.
  • Pocket size format
Information de livraison: Supplied in a pouch with 5,5 mm and 9 mm pins.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité