Screw caps for bottles with GL threads, BOLA
Fournisseur: Bohlender
H993-18 H993-14 H993-25 H993-32 H993-45
BOHLH993-18EA 3.2 EUR InStock
BOHLH993-18 BOHLH993-14 BOHLH993-25 BOHLH993-32 BOHLH993-45
Screw caps for bottles with GL threads, BOLA
Capuchons Bouchons pour flacons
Screw cap made of PPS, with handy knurl and integrated PTFE/silicone gasket.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from −20 to +230 °C
Suitable for bottles and vessels with GL threads.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité