Screw caps, 13-425
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4015-75A C4015-40A C4015-30A
NSCAC4015-75AEA 109 EUR InStock
NSCAC4015-75A NSCAC4015-40A NSCAC4015-30A
Screw caps, 13-425
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
These PP caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
  • Pre-assembled caps and septa minimise contamination from handling
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité