Avantor® ACE® Excel® NH₂, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Fournisseur: Avantor
EXL-1714-0502UEA 960 EUR InStock
EXL-1714-0502U EXL-1714-0503U EXL-1714-7503U EXL-1714-1002U EXL-1714-1003U
Avantor® ACE® Excel® NH₂, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Colonnes pour chromatographie
These columns with proprietary bonding technology provide high robustness with excellent column lifetimes.
  • Usable in reversed phase, normal phase, weak anion-exchange and HILIC modes
  • Ideal for the analysis of sugars
  • Ultra-inert, high efficiency 1,7 µm, 3 µm and 5 µm particles for optimum peak shape
  • Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
These columns are made of stainless steel.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité