pH indicator, bromophenol blue tablets
Fournisseur: Lovibond
511621 511620 221030
162623AEA 80.9 EUR InStock
162623A LOVI511620 LOVI221030
pH indicator, bromophenol blue tablets
Kits de tests environnementaux
Indicator for pH range 2,8 to 4,4.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system and pH disc 2/1B
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité