Chest wader, Falmore 702A
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
702AA2B17/42 702AA2B17/43 702AA2B17/44 702AA2B17/45 702AA2B17/46 702AA2B17/47 702AA2B17/39 702AA2B17/40 702AA2B17/41
SIOE702AA2B17/42EA 130 EUR InStock
SIOE702AA2B17/42 SIOE702AA2B17/43 SIOE702AA2B17/44 SIOE702AA2B17/45 SIOE702AA2B17/46 SIOE702AA2B17/47 SIOE702AA2B17/39 SIOE702AA2B17/40 SIOE702AA2B17/41
Chest wader, Falmore 702A
Tenue de travail
Water- and windproof chest wader with safety boots. Made of Texoflex fabric consisting of 100% polyester knitting with a high quality PVC coating.
  • Braces with buckle
  • Knee reinforcement
  • One inside pocket
  • Industrial work boots: Suitable for a multitude of environments
  • The ribbed upper on this sturdy Wellington boot provides protection for the shin bone
  • Very durable and abrasion resistant
  • With steel toecap and midsole for protection against injuries
  • High frequency welded seams
Weight: 700 g/m²
Certifications: EN 345 (S5, for boots), EN 343 + A1 (Class 3-1)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité