Fluoride calibration standards for ISE measurement, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
040906 940916 O40907 O40908 940906 940907
662-0682EA 120 EUR InStock
662-0682 ORIO940916 662-0683 662-0684 662-0826 662-0827
Fluoride calibration standards for ISE measurement, Orion™
Étalons Étalons anioniques Standards de fluorure
Fluoride standards are pre-made with total ionic strength adjustor buffer (TISAB) and requiring the TISAB be added only to your samples.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité