Sodium calibration standards for ISE measurement, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
941105 941107 650700 841108 841109
662-0831EA 107 EUR InStock
662-0831 662-0832 ORIO650700 662-0744 ORIO841109
Sodium calibration standards for ISE measurement, Orion™
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
Solutions for 8611BNWP Combination or 8411BN & 800300 Half-cell Electrodes.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité