Enregistreurs de température sans fil, AiroSensor T
Fournisseur: SenseAnywhere
0630125977422 0630125977439 0630125977446 0630125977453
620-2450EA 145 EUR InStock
620-2450 620-2451 620-2446 620-2448
Enregistreurs de température sans fil, AiroSensor T
Enregistreurs de données
Enregistreur de température précis, sans fil et sans entretien pour une utilisation à l'état immobile ou pendant le transport. Parfait pour les environnements très humides avec des changements rapides de température et de la condensation.
  • Place la barre très haut en matière de contrôle de la température et d'enregistrement des données
  • Compact et résistant : boîtier en polymère PC mélangé d'ABS soudé par ultrasons, étanche (IP 67) et mesurant à peine plus de 2×3×4 cm
  • Remplace les enregistreurs USB dans la chaîne du froid en offrant une solution de collecte de données sans fil automatique
  • Jusqu'à 600 m de portée
  • S'installe en quelques minutes et dure toute la vie
  • Système simple ne nécessitant aucune maintenance, aucun logiciel à installer, aucune sauvegarde ; les données sont directement accessibles depuis n'importe quel périphérique intelligent
  • Aucun bouton, aucun interrupteur, entièrement contrôlable via le cloud
  • Fournit plus d'un million de mesures sur le cloud pendant la durée de vie de la batterie intégrée
  • Installation « plug and play », l'utilisateur connecte simplement le point d'accès à son réseau et installe l'AiroSensor dans la zone où la surveillance est requise
  • Code QR : permet un affichage interactif du capteur simplement en le numérisant à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette
  • Jusqu'à 10 ans de durée de vie de la batterie, avec un intervalle de 5 minutes
AiroSensor fait partie d'une nouvelle génération d'enregistreurs de données sans fil, à ultra-basse consommation, qui sont connectés au cloud. Il collecte des données précises de température à des intervalles prédéfinis programmables et les envoie à la base de données centrale du cloud. Les données sont conservées dans un compte en ligne et stockées pour une durée de 5 ans.
Applications : chaîne du froid (conformité aux normes BPD et HACCP), surveillance de la température et de l'humidité de la marchandise pendant toute la chaîne de stockage et de distribution, en fixant simplement l'AiroSensor à la marchandise, surveillance à distance des refroidisseurs, des congélateurs présents dans les entrepôts, les magasins ou les remorques...
Fonctionnement :
AiroSensor communique par le biais de points d'accès (la communication sans fil entre le point d'accès et l'AiroSensor peut aller jusqu'à 600 m)
L'enregistreur découvre le point d'accès automatiquement (itinérance transparente, sans liaison ou configuration)
Le point d'accès transmet (ne stocke pas) le message de l'enregistreur à la base de données dans le cloud
La base de données stocke le message en toute sécurité et confirme que le message a été reçu
L'enregistreur reçoit la réponse de la base de données et supprime le message de sa mémoire
Seul le propriétaire de l'enregistreur peut accéder aux données avec n'importe quel périphérique connecté à Internet
Le logiciel dans le cloud gère l'intégrité du réseau, le suivi et l'alerte
Le kit de démarrage contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer la surveillance de votre marchandise. Votre réseau peut être facilement élargi par l'achat d'AiroSensors supplémentaires.
Remarque 1 : les AiroSensors peuvent uniquement être activés avec des crédits. 1 crédit est un abonnement de 1 an valable pour 1 enregistreur de données.
Remarque 2 : * RTLS = système de localisation en temps réel
Certifications: CE, EN 300328, EN 55022, EN 12830, class 1, storage and transport climatic environment type: D.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité