Ammonium persulfate (APS) ≥99%, poudre cristalline pour l'électrophorèse
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
04802811 04802829
ICNA04802811EA 49.1 EUR InStock
ICNA04802811 ICNA04802829
Ammonium persulfate (APS) ≥99%, poudre cristalline pour l'électrophorèse
Ammonium peroxodisulphate (APS)
Ammonium persulphate is a strong oxidising agent. It is a radical initiator.
  • Soluble in water
Ammonium persulphate is a polymerisation catalyst used with TEMED for polyacrylamide gel formation. APS has also been utilised to study protein-protein interactions via photoinitiated crosslinking chemistry . Other applications of APS include its use as a reducer and retarder in photography, the manufacture of aniline dyes, electroplating, the decolorising and deodorising of oils.
Soluble in water
Formule: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003390
Numéro CAS: 7727-54-0
ONU: 1444
ADR: 5.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité