L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bleu brillant de Coomassie® R250, poudre foncée pour l'électrophorèse
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Serva Blue R, Brillant blue R, N-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulphophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulpho-benzenemethanaminium inner salt, sodium salt (1:1), Coomassie Blue R 250, Brilliant Cyanine 6B, Hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium monosodium salt, Acid Blue 83, Brilliant Blue R250, Brilliant Blue R, Brilliant indocyanine 6B
04821616 04821636
ICNA04821616EA 69.9 EUR InStock
ICNA04821616 ICNA04821636
Bleu brillant de Coomassie® R250, poudre foncée pour l'électrophorèse
Bleu brillant de Coomassie® R250
Coomassie® Brilliant Blue R-250 is a fast acting, sensitive dye, which can be used on SDS gels, IEF gels, and standard gels.
  • For detection of protein bands following electrophoresis
Brilliant Blue R can be used for staining proteins on polyacrylamide electrophoresis gels. Improvement of sensitivity and background have been accomplished using Brilliant Blue dyes in a colloidal form. Other applications for brilliant Blue R include use in detection of lipids in thin layer chromatography, determination of the CMC of detergents, and detection of proteins in solution, as well as on cellulose acetate plates.
Soluble in water (10 mg/ml), 20 mg/ml in methyl cellosolve, ethanol (10 mg/ml), methanol.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
MW: 825.98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041762
Numéro CAS: 6104-59-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
λmax (ethanol) 585 ± 5 nm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité