Imidazole ≥99%, poudre cristalline blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
02102033.1 02102033.5 0210203301 0210203305
ICNA02102033.1EA 54.8 EUR InStock
ICNA02102033.1 ICNA02102033.5 ICNA0210203301 ICNA0210203305
Imidazole ≥99%, poudre cristalline blanche
Imidazole
Imidazole can be used for the elution of histidine containing proteins from divalent cation resins and can also be used in reverse staining of SDS-PAGE gels for detection of proteins .
  • Excellent for buffer use in pH range 6.2 - 7.8
Imidazole is used to elute tagged proteins bound to Ni ions attached to the surface of beads in the chromatography column. Synthetic imidazoles are present in many fungicides and antifungal, antiprotozoal, and antihypertensive medications.
Freely soluble in water, alcohol, ehter, chloroform, pyridine; slightly soluble in benzene; very sparingly soluble in petroleum ether
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₃H₄N₂
Point d'ébullition: 268 °C (lit.)
Point de fusion: 86…94 °C
Densité: 500…600 kg/m³ (bulk density)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005183
Numéro CAS: 288-32-4
ONU: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 86 - 94 °C
pH (1% aq.) ≥7
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité