Amikacin
Fournisseur: MP Biomedicals
02150342.2 0215034201 0215034205
ICNA02150342.2EA 46.15 EUR InStock
ICNA02150342.2 ICNA0215034201 ICNA0215034205
Amikacin
Amikacin
Sparingly soluble in water.
Formule: C₂₂H₄₃N₅O₁₃
Numéro MDL: MFCD00883675
Numéro CAS: 37517-28-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form White Powder
Storage Store at +4 °C, Store desssicated
Loss on Drying 9%
Optical Rotation +100,5°
pH 9,5 - 11,5 (1% aq soln)
Potency ~900 μg/mg
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité