L(-)-Glutathion (forme oxydée), poudre cristalline
Fournisseur: MP Biomedicals
0215119305 02151193.2 02151193.5 0215119301
ICNA0215119305EA 232 EUR InStock
ICNA0215119305 ICNA02151193.2 ICNA02151193.5 ICNA0215119301
L(-)-Glutathion (forme oxydée), poudre cristalline
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
Amino Acid Sequence:Glu-Cys-Gly, Glu-Cys-Gly [disulfide bridge: 2a-2b].
In vivo, Glutathione disulfide (GSSG) is reduced back to glutathione (GSH) via the NADPH-dependent enzyme glutathione reductase. The ratio of GSH to GSSG is often used to gauge the level of oxidative stress in cells, with higher concentrations of GSSG implying more oxidative stress
Soluble in water (3,3%): clear, colorless solution.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063106
Numéro CAS: 27025-41-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
pH (3.3% aq soln) Acidic to Litmus Paper
Solubility (3.3% aq soln) Clear, Colorless Solution
Optical Rotation (c=1, water) –85 ° to –110 °
FTIR Conforms to Standard
Moisture For Information Only
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité