Potassium chlorure ≥99%, poudre cristalline
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Chlorure de potassium
ICNA02151944.2EA 32.2 EUR InStock
ICNA02151944.2 ICNA0215194401 ICNA0215194405
Potassium chlorure ≥99%, poudre cristalline
Potassium chlorure
Potassium chloride is a salt commonly used in the preparation of phosphate buffered saline and for the extraction and solubilization of proteins.
It is a good potassium source.Also used in the hypotonic KCl-propidium iodide protocol for univariate analysis of metaphase chromosomes ; dissociation of eukaryotic ribosomes into subunits by high concentrations of potassium (0.3-1.0 M); preparation of mitochondria, provides an ionic osmotic support for those tissues that assume a gelatinous consistency upon homogenisation.
Soluble in water (1 g/3 ml - clear, colorless solution), boiling water (1 g/1,8 ml), glycerol (1 g/14 ml), or ethanol (1 g/250 ml); insoluble in ether or acetone; hydrochloric acid, sodium or magnesium chlorides diminish its solubility in water.
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité