L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Magnésium chlorure hexahydraté 99-102, crystals_white ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Magnesium dichloride
02191421.5 0219142101 0219142105
ICNA02191421.5EA 52.8 EUR InStock
ICNA02191421.5 ICNA0219142101 ICNA0219142105
Magnésium chlorure hexahydraté 99-102, crystals_white ACS
Magnésium chlorure hexahydraté
Magnesium chloride hexahydrate (MgCl₂·6H₂O) is an inorganic salt that can be generated from the acid leach solution of magnesite tailings. It is a potential phase change material (PCM) for storing thermal energy in solar cookers. The result of altering poly (vinyl alcohol)(PVA) films with MgCl₂·6H₂O has been investigated. The ability of MgCl₂·6H₂O to reduce the flammability of cotton fabrics has been studied.
Magnesium chloride hexahydrate has been used to prepare renaturation buffer that is employed for the renaturation of denatured peptidoglycan (PGN) hydrolytic enzymes. It may be used as a catalyst in the preparation of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones.
Soluble in water (500 mg/ml), yielding a clear, colorless solution.
Formule: MgCl₂·6H₂O
MW: 203.3 g/mol
Point d'ébullition: 1412
Point de fusion: 118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity 99 - 102%
Insoluble Matter <0,005%
Nitrate (NO3) <0,001%
Phosphate (PO4) <5 ppm
Sulphate (SO4) <0,002%
Ammonium (NH4) <0,002%
Barium (Ba) <0,005%
Calcium (Ca) <0,01%
Manganese (Mn) <5 ppm
Potassium (K) <0,005%
Sodium (Na) <0,005%
Strontium (Sr) 0,005%
Heavy Metals (as Pb) <5 ppm
Iron (Fe) <5 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..