N-Acétyl-β-D-glucosamine, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0210006825 0210006880
ICNA0210006825EA 44.2 EUR InStock
ICNA0210006825 ICNA0210006880
N-Acétyl-β-D-glucosamine, poudre blanche
N-Acetyl-β-D-glucosamine
N-Acetyl-D-glucosamine (D-GlcNAc) is a derivitized glucose monomer found in polymers of bacterial cell walls, chitin, hyaluronic acids and various glycans.
N-Acetyl-D-glucosamine is used to identify, differentiate and characterize N-acetyl-β-D-hexoaminidase(s).
Solubility: Soluble in water (50 mg/ml).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₈H₁₅NO₆
Point de fusion: 199 °C (lit.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00136044
Numéro CAS: 7512-17-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Loss on Drying 0,57%
Optical Rotation +43.4°
Transmittance 96,9%
Chloride 0,0005
Heavy Metals <10 ppm
Arsenic <1 ppm
Residue on Ignition 0,0001
pH 7.2
Total Plate Count ≤500 cfu/g
Mold & Yeast ≤100 cfu/g
E.coli, Samonella, Staphylococcus aureus, & Coliforms Negative
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité