Fmoc-Dpr(Boc-Aoa)-OH ≥96.0% (par HPLC) (99.5% ee), Novabiochem®
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
04-12-1185-1EA 168 EUR InStock
04-12-1185-1 04-12-1185-25 04-12-1185-5
Fmoc-Dpr(Boc-Aoa)-OH ≥96.0% (par HPLC) (99.5% ee), Novabiochem®
Fmoc-Dpr(Boc-Aoa)-OH
An excellent derivative for the chemoselective ligation of unprotected peptides in aqueous media via oxime formation. This derivative introduces a hydroxylamine functionality which can couple with aldehyde groups present in another peptide unit.
Formule: C₂₅H₂₉N₃O₈
MW: 499,51 g/mol
Numéro CAS: 600153-12-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Alternate Names N-α-Fmoc-N-β-(N-t.-Boc-amino-oxyacetyl)-L-diaminopropionic acid
Colour (Visual) White to Slight Yellow to Beige
Appearance of Substance (Visual) Powder
Identity (IR) Passes Test
Enantiomeric Purity ≥ 99,5% (a/a)
Purity (TLC(CMA2)) ≥ 98%
Assay (HPLC, area%) ≥ 96,0% (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF) clearly soluble
Assay (Acidimetric) ≥ 95,0%
Water (K. F.) ≤ 2,00%
Storage Store below +30 °C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité