L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bovine deoxyribonuclease I (from Pancreas), MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0210057580 0210057505 0210057510 0210057520 0210057583
ICNA0210057580EA 1171 EUR InStock
ICNA0210057580 ICNA0210057505 ICNA0210057510 ICNA0210057520 ICNA0210057583
Bovine deoxyribonuclease I (from Pancreas), MP Biomedicals
Enzymes
Deoxyribonuclease from beef pancreas, DNase I, was first crystallized by Kunitz. It is an endonuclease which splits phosphodiester linkages, preferentially adjacent to a pyrimidine nucleotide yielding 5'-phosphate terminated polynucleotides with a free hydroxyl group on position 3'. The average chain of limit digest is a tetranucleotide. DNase I acts upon single chain DNA, and upon double-stranded DNA and chromatin.
  • DNase I is used as a genetic marker for forensic identification
One unit causes an increase in absorbance at 260 nm of 0,001/minute per ml at 25 °C, pH 5,0, when acting on highly polymerised DNA in the presence of ionised magnesium and calcium.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité