1,2,4-Triazole-3-ylamine, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0210064710 0210064780
ICNA0210064710EA 29.6 EUR InStock
ICNA0210064710 ICNA0210064780
1,2,4-Triazole-3-ylamine, poudre blanche
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
3-Amino-1,2,4-triazole is an inhibitor of mitochondrial and chloroplast function.
3-Amino-1,2,4-triazole is used as a reagent for the detection of amino acid oxidase. Also a reagent for the determination of tryptophan in proteins. Commercial grade 3-amino-1,2,4-triazole (which generally contains catalase anti-inhibitory impurities) is used as a herbicide and cotton defoliant.
Soluble in water (50 mg/ml), methanol, ethanol, and chloroform. Sparingly soluble in ethyl acetate. Insoluble in ether or acetone.
Formule: C₂H₄N₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00053362
Numéro CAS: 61-82-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 145 - 155 °C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité