L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
L(+)-Asparagine, anhydre ≥99%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: L-Asparagine, (S)-(+)-Asparagine, H-Asn-OH
0210079425 0210079480 0210079490 0210079491
ICNA0210079425EA 26.7 EUR InStock
ICNA0210079425 ICNA0210079480 ICNA0210079490 ICNA0210079491
L(+)-Asparagine, anhydre ≥99%, poudre blanche
L(+)-Asparagine
L-Asparagine is used in cell culture media and is a component of MEM non-essential amino acids solution. L-Asparagine has been shown to enhance ornithine decarboxylase activity in cultured human colon adenocarcinoma Caco-2 cells and in cultured IEC-6 intestinal epithelial cells. Spore germination in Bacillus subtilis has been increased in the presence of L-asparagine.
Soluble in aqueous solution (1% - clear, colorless solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 132.12 g/mol
Point d'ébullition: 343
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064401
Numéro CAS: 70-47-3
Merck Index: 12,00872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=3d09743d0834d64e4719e8295f634c39195c571f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
Loss on Drying ≤1,0%
Optical Rotation (c=10, 1N HCl) +25° to +36°
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité