(±)-Aspartic acid ≥99%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0210080383 0210080390 0210080391
ICNA0210080383EA 41.8 EUR InStock
ICNA0210080383 ICNA0210080390 ICNA0210080391
(±)-Aspartic acid ≥99%, poudre blanche
(±)-Aspartic acid
DL-Aspartic acid (DL-Asp) is a racemic mixture of the proteinogenic amino acid L-aspartate and the non-proteinogenic amino acid D-aspartate. DL-Aspartic acid is used in studies on factors and conditions that enhance semen and sperm quality.
L-Aspartic acid is an endogenous NMDA receptor agonist. Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Soluble in NaOH 100 mg/ml.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₄H₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063083
Numéro CAS: 617-45-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=1, 1N
HCl)
+21 to +27°
Loss on Drying ≤0.5%
pH 3,0 (Lit.)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité