5-Azacytidine, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0210082150 0210082180 0210082183 0210082191
ICNA0210082150EA 35.4 EUR InStock
ICNA0210082150 ICNA0210082180 ICNA0210082183 ICNA0210082191
5-Azacytidine, poudre blanche
5-Azacytidine
5-Azacytidine, its incorporation into RNA alters RNA synthesis and processing, and results in inhibition of protein synthesis. It has been used as a cancer chemotherapeutic agent. It is a powerful bacteriostatic, antitumor, and mutagenic agent; it also exhibits immunosuppressive, antimitotic, radioprotective, and virostatic effects.
A potent growth inhibitor and cytotoxic agent; inhibits DNA methyltransferase, an important regulatory mechanism of gene expression, gene activation and silencing. Causes DNA demethylation or hemi-demethylation, creating openings that allow transcription factors to bind to DNA and reactivate tumor suppressor genes
Soluble in water (50 mg/ml-clear, colorless solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₈H₁₂N₄O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006539
Numéro CAS: 320-67-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité