L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique), poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
0210143525 0210143580 0210143583 0210143591
ICNA0210143525EA 35 EUR InStock
ICNA0210143525 ICNA0210143580 ICNA0210143583 ICNA0210143591
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique), poudre blanche
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique)
CAPS is a zwitterionic biological buffer which has minimal reactivity with enzymes or proteins and minimal salt effects. CAPS buffer is widely used in Western and immunoblotting experiments as well as protein sequencing and identification. The high pH of this buffer makes it useful for the transfer of proteins with a pI > 8,5.
  • ΔpK/ΔT: - 0,0322
CAPS has been used to study pH-dependent processes in enzymology and as an eluent buffer component in the separation of basic drugs by HPLC.
Very soluble in water (1 M - clear, colorless solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
MW: 221.32 g/mol
Point de fusion: 324
Numéro MDL: MFCD00003837
Numéro CAS: 1135-40-6
Merck Index: 13,01773
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq soln) 5,0 - 6,3
pka 10,4 (25 °C) (Lit.)
Refractive Index 1,52
Sterilisation of Solutions Autoclave
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
25 g ICNA0210143525
100 g ICNA0210143580
250 g ICNA0210143583
1 kg ICNA0210143591
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité