Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque acide libre ≥99%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0210149610 0210149680
ICNA0210149610EA 26 EUR InStock
ICNA0210149610 ICNA0210149680
Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque acide libre ≥99%, poudre blanche
Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque
Deoxycholic acid is a bile acid formed by metabolism of cholate.
Deoxycholic acid has been used in a modified procedure to recover 40 to 80% of a protein from a 1 μg/ml solution. It forms complexes with fatty acid.
The free acid is soluble at 0,24 g/L in water at 15 °C.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₂₄H₄₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003673
Numéro CAS: 83-44-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 168 - 178 °C
Extinction Coefficient EmM = 9,4 (Lit.)
Optical Rotation +54,1° (c=2 in MeOH) (Lit.)
pka 6,58 (Lit.)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité