L-Selenomethionine ≥97% (par HPLC), Solide, Calbiochem®, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger
Synonyms: L-SelenoMethionine, (S)-2-Amino-4-(methylseleno)butyric Acid, H-Se-Met-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
561505-250 561505-1
561505-250EA 420 EUR InStock
561505-250 561505-1
L-Selenomethionine ≥97% (par HPLC), Solide, Calbiochem®, Millipore®
L-Selenomethionine
It increases the expression of glutathione peroxidase.
Formule: C₅H₁₁NO₂Se
MW: 196,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037210
Numéro CAS: 3211-76-5
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms SeMet
Form White to Off-white Solid
Purity ≥98% by HPLC
Contaminants (Heavy Metals) ≤10 ppm
Contaminants (Selenium) ≥39,5%
Ship Code Ambient Temperature only
Toxicity Carcinogenic / Teratogenic
Storage 15 to 30 °C
Do not freeze Ok to freeze
Special Instructions Unstable in solution; reconstitute just prior to use
Solubility H2O (50 mg/ml)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité