SIN-1 chloride ≥99%
Fournisseur: Cayman Chemical
82220-10 82220-100 82220-50 82220-500
CAYM82220-10EA 55.5 EUR InStock
CAYM82220-10 CAYM82220-100 CAYM82220-50 CAYM82220-500
SIN-1 chloride ≥99%
SIN-1 chloride
As the active metabolite of molsidomine, SIN-1 (chloride) is a potent vasorelaxant and inhibitor of platelet aggregation. It produces both NO and superoxide and can therefore be used to generate peroxynitrite under physiological conditions.
Formule: C₆H₁₁ClN₄O₂
Numéro CAS: 16142-27-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99%
Formal Name 5-amino-3-(4-morpholinyl)-1,2,3-oxadiazolium chloride
Synonyms Linsidomine, 3-Morpholino-sydnonimine
Formulation A Crystalline Solid
λmax 253, 296 nm
SMILES NC1=C[N+](N2CCOCC2)=NO1.[Cl-]
InChI Code 1S/C6H11N4O2.ClH/c7-6-5-10(8-12-6)9-1-3-11-4-2-9;/h5H,1-4,7H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key ZRFWHHCXSSACAW-UHFFFAOYSA-M
Storage −20 °C
Stability 2 years from the QC date provided on the Certificate of Analysis, when stored properly
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité