Acide 5'-guanylique ≥98%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0210190880 0210190890 0210190891
ICNA0210190880EA 28.8 EUR InStock
ICNA0210190880 ICNA0210190890 ICNA0210190891
Acide 5'-guanylique ≥98%, poudre blanche
Acide 5'-guanylique
Guanosine-5'-monophosphate is an ester of phosphoric acid with the nucleoside guanosine.
Guanosine-5′-monophosphate (GMP) has be used to study modulation of glutamatergic neurotransmission.
Soluble in water (5% clear solution)
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₀H₁₄N₅O₈P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00057066
Numéro CAS: 85-32-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Reference
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité