Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

γ-Butyrolactone

Fournisseur: Merck

Danger
Synonyms: GBL1,4-Butyrolactone4-Butanolide

4.97501.0100EA 0 EUR InStock
4.97501.0100 4.97501.0500
γ-Butyrolactone
γ-Butyrolactone


Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 204,6 °C (1013 hPa)
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005386
Numéro CAS: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/26/2301726.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms 4-Hydroxybutyric acid lactone
Storage Store below +30 °C
Explosion Limit 2,7 - 15,6% (V)
Ignition Temperature 455 °C
pH value 4 - 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Solubility 1000 g/l miscible in all proportions
Vapor Pressure 0,4 hPa (20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité