D-(-)-Isoascorbic acid, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0210207380EA 30.9 EUR InStock
ICNA0210207380 ICNA0210207390
D-(-)-Isoascorbic acid, en poudre
D-(-)-Isoascorbic acid
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005378
Numéro CAS: 89-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité