L(+)-Norvaline, poudre cristalline blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0210249501 0210249505 0210249510
ICNA0210249501EA 42.7 EUR InStock
ICNA0210249501 ICNA0210249505 ICNA0210249510
L(+)-Norvaline, poudre cristalline blanche
L(+)-Norvaline
Enhances NO production from activated macrophages
Soluble in water and 3N-HCl (clear, colorless solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₅H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064421
Numéro CAS: 6600-40-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=2, 6N HCl) +23 ± 5°
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité