TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99%, poudre cristalline blanche, Ultrapure
Fournisseur: MP Biomedicals
04816100 04816116 04816124
ICNA04816100EA 281 EUR InStock
ICNA04816100 ICNA04816116 ICNA04816124
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99%, poudre cristalline blanche, Ultrapure
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
Solubility (5% aq soln) clear, colorless solution.
Tris-HCl is excellent biochemical and biological buffer for all applications where ultra high purity is required. The pH values of all buffers are temperature and concentration dependent. For Tris buffers, pH increases about 0,03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0,03 to 0,05 unit per ten-fold dilution. For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Solubility (5% aq soln) clear, colorless solution.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MW: 157,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012590
Numéro CAS: 1185-53-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=9cd352191844996cb39879ebefdc1bf56c051b8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
FTIR Conforms to Standard
pH (5% aq soln) 4.0 - 5.0
Melting Point 145 - 158°C
OD260 nm (5% aq soln) ≤0.1
OD280 nm (5% aq soln) ≤0.1
Heavy Metals <5 ppm
Purity ≥99%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité