Phénazine, poudre cristalline jaune
Fournisseur: MP Biomedicals
0210260501 0210260510
ICNA0210260501EA 42.9 EUR InStock
ICNA0210260501 ICNA0210260510
Phénazine, poudre cristalline jaune
Phénazine
Fluorescence: λex 426 nm; λem 471 nm in ethyl acetate (Lit.).
Fluorescence: λex 426 nm; λem 471 nm in ethyl acetate (Lit.).
Attention: Research Use Only (RUO)
Formule: C₁₂H₈N₂
MW: 180,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005023
Numéro CAS: 92-82-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité