Césium chlorure 99.9%, en poudre, Qualité optique
Fournisseur: MP Biomedicals
04813700 04813711 04813729
ICNA04813700EA 1809 EUR InStock
ICNA04813700 ICNA04813711 ICNA04813729
Césium chlorure 99.9%, en poudre, Qualité optique
Césium chlorure
Cesium chloride is used for the preparation of electrically conducting glasses.
Used for density gradient work and for the purification of virus/phage, nucleic acids and nucleoproteins
Cesium chloride is used for the preparation of electrically conducting glasses. Used to make solutions for the separation of RNA and DNA, virus/phage by density gradient centrifugation.
Freely soluble in water (50% aqueous - clear, colorless solution); soluble in ethanol, alcohol.
Formule: CsCl
Point de fusion: 645 °C (closed cup)
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity 99,9%
pH (1% aq soln) 5,5 - 6,5
Barium ≤10 ppm
Magnesium ≤10 ppm
Potassium ≤30 ppm
Iron ≤10 ppm
Calcium ≤10 ppm
Solubility (50% aq soln) Clear and Colorless
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité