Lithium dodécyle sulfate ≥99%, poudre blanche, Ultrapure
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
Synonyms: Lithium dodécyle sulfateLithium laurylsulfateDodécylsulfate sel de lithiumLithium dodécylsulfate
ICNA04800753EA 238 EUR InStock
ICNA04800753 ICNA04800752
Lithium dodécyle sulfate ≥99%, poudre blanche, Ultrapure
Lithium dodécyle sulfate
Anionic detergent that may be used in place of SDS for electrophoresis in cold conditions.
Soluble in water.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007467
Numéro CAS: 2044-56-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
OD260 (1% aq soln) ≤0.1
OD280 (1% aq soln) ≤0.1
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité