Sodium désoxycholate, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
0210290625 0210290680 0210290690
ICNA0210290625EA 46 EUR InStock
ICNA0210290625 ICNA0210290680 ICNA0210290690
Sodium désoxycholate, poudre blanche
Sodium désoxycholate
Deoxycholic Acid Sodium Salt Monohydrate is an anionic biological detergent for the solubilization of membrane-bound proteins.
  • Aggregation Number: 4-10 (Lit.)
  • Critical Micelle Concentration (CMC): 5mM
Anionic detergent; useful for extraction of membrane receptors and other plasma membrane proteins and for nuclei isolation. Deoxycholic acid has been used in a modified procedure to recover 40-80% of a protein from a 1 µg/ml solution.
It solubilizes fats for absorption in the intestines.
Soluble in 2% autoclaved solution (clear), and aqueous solutions (50 mg/mL-colorless to light yellow solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414,56 g/mol
Point de fusion: 190 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064139
Numéro CAS: 302-95-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH (2% aq soln) 7.5-9.5
Loss on Drying <5%
Sodium Cholate ≤2%
Purity Report Result
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité