L(+)-Rhamnose monohydraté ∼99%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0210280905 0210280910 0210280925 0210280950 0210280980
ICNA0210280905EA 56.5 EUR InStock
ICNA0210280905 ICNA0210280910 ICNA0210280925 ICNA0210280950 ICNA0210280980
L(+)-Rhamnose monohydraté ∼99%, en poudre
L(+)-Rhamnose monohydraté
Soluble in water (100 mg/ml - clear, colorless solution).
Soluble in water (100 mg/ml - clear, colorless solution)
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149363
Numéro CAS: 10030-85-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ~99%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 91 - 101 °C
Moisture Report Result
Optical Rotation (c=4, H₂O, NH₃) +8.2 ± 1°
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité