Histamine diphosphate, poudre cristalline
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0210034301 0210034305 0210034325
ICNA0210034301EA 37.5 EUR InStock
ICNA0210034301 ICNA0210034305 ICNA0210034325
Histamine diphosphate, poudre cristalline
Histamine diphosphate
Histamine Diphosphate Monohydrate is potent vasodilater.
Endogenous H1 and H2 histamine receptor agonist; H1 activation mobilizes Ca2+; H2â‚‚ activation stimulates adenylate cyclase activity in neurons; activates nitric oxide synthetase; potent vasodilator.
Endogenous H1 and H2 histamine receptor agonist; H1 activation mobilises Ca2+; H22‚ activation stimulates adenylate cyclase activity in neurons; activates nitric oxide synthetase; potent vasodilator.
Soluble in water (50 mg/mL - clear, colorless to almost colorless solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₅H₉N₃·2H₃PO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064316
Numéro CAS: 51-74-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Loss on Drying Report result
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité