Soy hydrolysate enzymatic, powder, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0210294105 0210294101
ICNA0210294105EA 354.2 EUR InStock
ICNA0210294105 ICNA0210294101
Soy hydrolysate enzymatic, powder, MP Biomedicals
Milieux pour microbiologie Additifs et suppléments de microbiologie
Soy hydrolysate is an enzymatic (papain) digest of soybean meal. It is a plant source peptone. Soy hydrolysate is useful in media where high clarity is not required.
  • Total Nitrogen- ≥8,0%
  • Nitrogen, AN/TN - 17,0 - 28,0
  • Std. Plate Count ≤10 000
  • Enterobacteriaceae ≤10 CFU/G
Soluble in 100 mg/ml water.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité