Sulfanilamide, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: 4-Aminobenzènesulfonamide
ICNA0210298890EA 151 EUR InStock
ICNA0210298890
Sulfanilamide, poudre blanche
Sulfanilamide
Sulfanilamide is used used as Antibacterial agent. It is also used to treat Vaginal infection caused by fungus.
Sulfonamide antibiotic that blocks the synthesis of dihydrofolic acid by inhibiting the enzyme dihydropteroate synthase. Mode of Action: A competitive inhibitor of dihydropteroate synthestase to block the synthesis of folic acid. Anti-microbial Spectrum: Gram positive, Gram negative, Chlamydia. Mode of Resistance: Alteration of dihydropteroate synthase or alternative pathway for folic acid synthesis.
Soluble in 1 g dissolves in 37 ml alcohol, 5 ml acetone; glycerol, ether, benzene, petroleum ether.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
MW: 172,21 g/mol
Point de fusion: 160…170 °C
Densité: 1,08 g/mL (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007939
Numéro CAS: 63-74-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/03/2297603.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 160 - 170°C
UV/VIS: λmax (water) 255 - 259 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité