L-Pipecolic acid ≥99%, poudre cristalline blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0215189825EA 34.9 EUR InStock
ICNA0215189825 ICNA0215189883 ICNA0215189880 ICNA0215189891
L-Pipecolic acid ≥99%, poudre cristalline blanche
L-Pipecolic acid
L-pipecolic acid (L-PA) is use as an important biochemical marker for the diagnosis of peroxisomal disorders.
L-Pipecolic acid is a proline homolog and lysine metabolite. It occurs in seeds, malt, edible mushrooms, fruits, etc. Defects in its metabolism is involved in hyperpipecolic acidemia, cerebro-hepato-renal syndrome, neonatal onset adrenoleukodystrophy, and infantile Refsum disease.
Soluble in 50% methanol (50 mg/mL-clear, colorless solution) or water (50 mg/mL - clear to slightly hazy, colorless to faint yellow solution); sparingly soluble in acetone, chloroform; insoluble in ether.
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005981
Numéro CAS: 3105-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité