Thiamine chlorhydrate, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0210302825EA 29.6 EUR InStock
ICNA0210302825 ICNA0210302883 ICNA0210302891 ICNA0210302880
Thiamine chlorhydrate, en poudre
Thiamine chlorhydrate
Thiamine (Vitamin B1) is one of the essential vitamins and is required for carbohydrate metabolism.
Thiamine hydrochloride is used as a food-additive to add a brothy/meaty flavor to gravies or soups. It is also used as food supplement.
Soluble in HCI (50 mg/ml - clear, colorless solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012780
Numéro CAS: 67-03-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq soln) 2,7 - 3,4
OD400 (1% aq soln) ≤0.25
Loss on Drying ≤5,0%
Residue on Ignition ≤0,2%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité