L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS), poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
0210237010 0210237080 0210237083 0210237091
ICNA0210237010EA 35.4 EUR InStock
ICNA0210237010 ICNA0210237080 ICNA0210237083 ICNA0210237091
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS), poudre blanche
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
MOPS is a zwitterionic amino acid which acts as one of the "Good" buffers.
MOPS is used as a biological buffer.
Concentrations higher than 20 mM should not be used with mammalian cell cultures.
Soluble in water (to approximately 33% w/w - clear, colorless solution)
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Point de fusion: 277 °C (lit.)                      
Point d'éclair: 110
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
Merck Index: 13,06288
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
UV/Vis: (1M aq soln) OD250 nm ≤0.04
UV/Vis: (1M aq soln) OD280 nm ≤0.04
pH (10% aq soln) 3.2 - 4.2
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité