N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate, poudre blanc cassé
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: Réactif de Marshall
ICNA0210239780EA 453 EUR InStock
ICNA0210239780 ICNA0210239705 ICNA0210239725
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate, poudre blanc cassé
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochoride is used for colorimetric determination of sulfonamide in blood. It is used for spectrophotometric determiniation of nitrite and nitrate.
It is also used as a coupling agent for the spectrophotometric determination of aminophenols, phenylenediamines, dinitroanilines, chloroanilines, thiols, and sulfonamides.
Soluble in water (20 mg/ml - almost clear, colorless to slightly yellow solution) and 25 mg/ml, EtOH.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012556
Numéro CAS: 1465-25-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/71/2346471.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 188 - 198 °C
λmax (water) 320 - 325 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité