3,5-Dihydroxytoluène monohydraté ≥98%, poudre beige pâle
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0210250650 0210250610
ICNA0210250650EA 207 EUR InStock
ICNA0210250650 ICNA0210250610
3,5-Dihydroxytoluène monohydraté ≥98%, poudre beige pâle
3,5-Dihydroxytoluène monohydraté
Orcinol is used to prepare colorimetric reagents for the determination of RNA, DNA, hexoses and pentoses.
Orcinol is used to prepare colorimetric reagents for the determination of RNA, DNA, hexoses and pentoses.
Solubility : Soluble in alcohol and water (5 mg/ mL-clear colorless to faint yellow solution).
Attention: Storage: protect from light. Research Use Only (RUO).
Formule: C₇H₈O₂·1H₂O
Point de fusion: 57...67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149092
Numéro CAS: 6153-39-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity >98%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 57 - 67°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité