Rubidium chlorure ≥99%, poudre blanche, Qualité optique
Fournisseur: MP Biomedicals
0210282510 0210282505 0210282550 0210282580
ICNA0210282510EA 97.8 EUR InStock
ICNA0210282510 ICNA0210282505 ICNA0210282550 ICNA0210282580
Rubidium chlorure ≥99%, poudre blanche, Qualité optique
Rubidium chlorure
Rubidium chloride is used as a catalyst and additive in gasoline.
In materials science, RbCl has been used to prepare molecular nanowires as potential precursors of nanoscale devices. In chromatography, RbCl and other univalent salts have been studied for their influence on the capillary electrophoretic separation of amino acids labeled with 3-(4-carboxybenzoyl)-quinoline-2-carboxaldehyde. RbCl is utilised in the transfection of bacteria. RbCl has been used to investigate the gating and permeability of ion channels produced by botulinum neurotoxin types A and E in membranes from cultured PC12 cells.
Formule: RbCl
Point de fusion: 715 °C (lit.)
Numéro MDL: MFCD00011187
Numéro CAS: 7791-11-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
OD280 (40% aq soln) ≤0,2
Solubility (40% aq soln) Clear, Colorless Solution
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité