Polysorbate 20, liquide
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Sorbitan monolaurate, ethoxylé
ICNA0210316890EA 63.2 EUR InStock
ICNA0210316890 ICNA0210316880 ICNA0210316891
Polysorbate 20, liquide
Polysorbate 20
Polysorbate 20 is nonionic surfactant derived from sorbitan ester.
  • Refractive Index: n20/D 1.468(Lit.)
  • Viscosity: 400 cps at 25 °C.(Lit.)
  • Critical Micelle Concentration (CMC): 0.06mM
Polysorbate 20 is typically used as an emulsifying agent for the preparation of stable oil-in-water emulsions, particularly in pharmaceutical applications. It has been used in pre-extraction of membranes to remove peripheral proteins. It has been used as a blocking agent on nitrocellulose.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Point d'ébullition: >100 °C (lit.)                      
Densité: 1,095 g/mL (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test A Passes
Identity Test B Passes
FTIR Conforms to Reference
Solubility (1g/20mL) Clear, Foamy Solution
Specific Gravity 1.08-1.113
Water Content ≤3%
Saponification Number 40-50
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité