DL-Sérine ≥98%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: H-DL-Ser-OH(±)-Sérine
ICNA0210286825EA 55 EUR InStock
ICNA0210286825 ICNA0210286891 ICNA0210286880
DL-Sérine ≥98%, poudre blanche
DL-Sérine
NMDA agonist acting at the glycine site; precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.
Soluble in water (50 mg/ml - clear colorless solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Point de fusion: 228 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064223
Numéro CAS: 302-84-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 234 - 244 °C
Optical Rotation (c = 5, 1N HCl) -1° to + 1°
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité