Paraformaldéhyde, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
150146.5 02150146.5 0215014601
ICNA150146.5EA 69.6 EUR InStock
ICNA150146.5 ICNA02150146.5 ICNA0215014601
Paraformaldéhyde, en poudre
Paraformaldéhyde
Soluble in water (hot water - ~37% w/v; slowly soluble in cold water). Aqueous solutions will develop formaldehyde over time. Insoluble in alcohol or ether.
Formule: (CH₂O)n
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
ONU: 2213
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité