D(+)-Xylose, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0210330080 0210330090
ICNA0210330080EA 40.7 EUR InStock
ICNA0210330080 ICNA0210330090
D(+)-Xylose, poudre blanche
D(+)-Xylose
Xylose is the main building block for hemicellulose, the acid-catalysed degradation of hemicellulose gives furfural, a specialty solvent in industry and a precursor to synthetic polymers. In animal medicine, xylose is used to test for malabsorption by administration in water to the patient after fasting.
Soluble in water (clear,colorless solution), pyridine, and hot alcohol.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₅H₁₀O₅
Point de fusion: 155…157 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151475
Numéro CAS: 58-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=447bd80bb2f3ca1cb52dc711d0957e9ab6e2f84d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation +18° ± 5° (c=4, H2O, NH4OH)
Loss on Drying ≤0.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité